Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)furan-2-carboxaldehyde, 5-(Trifluoromethyl)furfural, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)furan
PC4825-1G PC4825-250MG
APOSPC4825-1GEA 572.4 EUR
APOSPC4825-1G APOSPC4825-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₃F₃O₂
Mw: 164.082 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00525585
Číslo CAS: 17515-80-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III