Tlačiť
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-5-carbonitrile, 5-Cyano-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
PC4821-1G PC4821-5G
APOSPC4821-1GEA 158.04 EUR
APOSPC4821-1G APOSPC4821-5G
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100036
Číslo CAS: 159981-18-7