Tlačiť
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4807F-1G PC4807F-5G
APOSPC4807F-1GEA 38.23 EUR
APOSPC4807F-1G APOSPC4807F-5G
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid
Vzorec: C₇H₅F₉O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155858
Číslo CAS: 239463-95-7
OSN: 1760
ADR: 8,III