Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 895.31 EUR
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31915844
Číslo CAS: 2092617-72-4
OSN: 3261
ADR: 8,III