Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC47693-1G PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA 761.47 EUR
APOSPC47693-1G APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Mw: 234.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31924547
Číslo CAS: 2092624-38-7