Tlačiť
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC47691-1G PC47691-250MG
APOSPC47691-1GEA 499.5 EUR
APOSPC47691-1G APOSPC47691-250MG
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18394892
Číslo CAS: 1261677-79-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III