Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC47684-1G PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA 606.85 EUR
APOSPC47684-1G APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅N
Mw: 197.105 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261074
Číslo CAS: 123973-26-2