Tlačiť
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 344.97 EUR
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₃BrFNO
Mw: 394.236 g/mol
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792170
Číslo CAS: 339115-52-5