Tlačiť
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC4598-10G PC4598-5G PC4598-1G
APOSPC4598-10GEA 566.39 EUR
APOSPC4598-10G APOSPC4598-5G APOSPC4598-1G
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115973
Číslo CAS: 158727-56-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III