Tlačiť
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 99.48 EUR
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₃F₅O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442057
Číslo CAS: 7556-84-5
OSN: 2924
ADR: 3+8,II