Tlačiť
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 282.79 EUR
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₂F₃NOSi
Teplota varu: 64…66 °C (5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30730306
Číslo CAS: 208331-60-6