Tlačiť
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 829.12 EUR
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Vzorec: C₄H₅F₃O
Teplota varu: 128…129 °C (760 mm Hg)
Hustota: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077603
Číslo CAS: 83706-94-9
OSN: 1987
ADR: 3,III