Tlačiť
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 282.79 EUR
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Teplota varu: 69…70 °C (6 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30730298
Číslo CAS: 1922958-24-4