Tlačiť
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 270.76 EUR
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Teplota varu: 78…79 °C (6 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30730297
Číslo CAS: 1922958-25-5