Tlačiť
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450500-1G PC450500-250MG
APOSPC450500-1GEA 1095.53 EUR
APOSPC450500-1G APOSPC450500-250MG
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate)
Vzorec: C₆F₁₂O₂·2K
Mw: 410.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27918470
Číslo CAS: 127802-89-5