Tlačiť
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 66.49 EUR
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₃
Mw: 300.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15527568
Číslo CAS: 453565-89-4