Tlačiť
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 66.49 EUR
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₃
Mw: 288.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32177069
Číslo CAS: 2375008-65-2