Tlačiť
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450293-1G PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA 225.83 EUR
APOSPC450293-1G APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Vzorec: C₅H₅F₅O₃
Teplota varu: 77…78 °C (75 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28334288
Číslo CAS: 1980085-24-2
OSN: 1993
ADR: 3,III