Tlačiť
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 347.77 EUR
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Vzorec: C₅H₆F₄O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28334287
Číslo CAS: 916678-16-5
OSN: 3272
ADR: 3,III