Tlačiť
4-Fluoroisophthalic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 131.78 EUR
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Vzorec: C₈H₅FO₄
Mw: 184.121 g/mol
Teplota tavenia: 290…293 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06208805
Číslo CAS: 327-95-7