Tlačiť
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450268-25G PC450268-5G PC450268-1G
APOSPC450268-25GEA 0 EUR
APOSPC450268-25G APOSPC450268-5G APOSPC450268-1G
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Ethyl dichlorofluoroacetate
Vzorec: C₄H₅Cl₂FO₂
Mw: 174.986 g/mol
Teplota varu: 130…132 °C
Hustota: 1.307 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013664
Číslo CAS: 383-61-9
OSN: 3265
ADR: 8 III