Tlačiť
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 149.81 EUR
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Vzorec: C₁₁H₇F₁₃O₂
Mw: 418.151 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16621324
Číslo CAS: 48076-44-4
OSN: 1993
ADR: 3 III