Tlačiť
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-methoxybutane
PC450249-5G PC450249-1G
APOSPC450249-5GEA 397.36 EUR
APOSPC450249-5G APOSPC450249-1G
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether
Vzorec: C₅H₅F₇O
Mw: 214.081 g/mol
Teplota varu: 68 °C
Hustota: 1.3945 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16621315
Číslo CAS: 376-98-7
OSN: 1993
ADR: 3 III