Tlačiť
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450243-1G PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA 74.9 EUR
APOSPC450243-1G APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Vzorec: C₂Cl₂FO₂·Na
Mw: 168.914 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02696369
Číslo CAS: 2837-90-3