Tlačiť
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 221.51 EUR
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Vzorec: C₆H₁₀F₄O
Mw: 174.137 g/mol
Teplota varu: 93 °C
Hustota: 1.1018 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16619143
Číslo CAS: 18180-34-2
OSN: 3271
ADR: 3 II