Tlačiť
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 456.48 EUR
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Vzorec: C₉H₉F₁₂O₄P
Teplota varu: 140 °C (6 mm Hg)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00371442
Číslo CAS: 563-10-0