Tlačiť
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450237-1G PC450237-5G
APOSPC450237-1GEA 215.9 EUR
APOSPC450237-1G APOSPC450237-5G
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Vzorec: C₄H₃F₄I
Mw: 253.965 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08460478
Číslo CAS: 933668-33-8