Tlačiť
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-25GEA 209.79 EUR
APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Vzorec: C₆H₆F₈O₂
Teplota varu: 80 °C (50 mm Hg)
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16619127
Číslo CAS: 358-39-4