Tlačiť
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450228-1G PC450228-5G
APOSPC450228-1GEA 462.25 EUR
APOSPC450228-1G APOSPC450228-5G
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Vzorec: C₄H₇ClF₂O
Mw: 144.548 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19442046
Číslo CAS: 1309602-55-8
OSN: 1993
ADR: 3 III