Tlačiť
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450226-1G PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA 124.75 EUR
APOSPC450226-1G APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Vzorec: C₅H₇ClF₄O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11164793
Číslo CAS: 64769-39-7
OSN: 1993
ADR: 3,III