Tlačiť
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 200.28 EUR
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₃H₈F₂N₂
Mw: 230.213 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06490681
Číslo CAS: 164593-05-9