Tlačiť
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 132.77 EUR
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂F₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24842562
Číslo CAS: 1435806-96-4