Tlačiť
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 91.46 EUR
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₈F₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19442036
Číslo CAS: 853005-07-9
OSN: 1993
ADR: 3,III