Tlačiť
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450181-1G PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA 295.61 EUR
APOSPC450181-1G APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃N₂
Mw: 255.024 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01658509
Číslo CAS: 2338-25-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 II