Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450168-1G PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA 270.38 EUR
APOSPC450168-1G APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Mw: 220.579 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00808236
Číslo CAS: 656-49-5