Tlačiť
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450163-1G PC450163-5G
APOSPC450163-1GEA 270.38 EUR
APOSPC450163-1G APOSPC450163-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃ClF₄N₂
Mw: 238.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01658447
Číslo CAS: 89426-96-0