Tlačiť
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoropropane
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 525.47 EUR
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
Teplota varu: 223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22123981
Číslo CAS: 21983-88-0