Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
PC450151-25G PC450151-5G PC450151-1G
APOSPC450151-25GEA 382.94 EUR
APOSPC450151-25G APOSPC450151-5G APOSPC450151-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₇F₄N·ClH
Mw: 229.602 g/mol
Číslo MDL: MFCD08437622
Číslo CAS: 643088-07-7