Tlačiť
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 310.03 EUR
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₄F₆N₂O
Mw: 270.131 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074397
Číslo CAS: 113638-38-3