Tlačiť
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G PC450145-250MG PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA 404.17 EUR
APOSPC450145-1G APOSPC450145-250MG APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Mw: 158.145 g/mol
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072180
Číslo CAS: 692732-03-9