Tlačiť
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450139-1G PC450139-250MG
APOSPC450139-1GEA 270.38 EUR
APOSPC450139-1G APOSPC450139-250MG
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
3,3,3-Trifluoropropyl difluoromethylether
Vzorec: C₄H₅F₅O
Mw: 164.074 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27918472
Číslo CAS: 913607-73-5