Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450136-1G PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA 696.58 EUR
APOSPC450136-1G APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₄F₆N₂O₂
Mw: 298.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072173
Číslo CAS: 1309602-77-4