Tlačiť
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450114-1G PC450114-5G
APOSPC450114-1GEA 173.84 EUR
APOSPC450114-1G APOSPC450114-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O
Mw: 230.186 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074385
Číslo CAS: 1309602-02-5