Tlačiť
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 324.45 EUR
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Vzorec: C₁₄H₈F₆O₄S
Mw: 386.266 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24842696
Číslo CAS: 1417220-66-6