Tlačiť
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 404.73 EUR
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Vzorec: C₃F₈O₂S
Teplota varu: 34…40 °C
Teplota tavenia: –59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20489409
Číslo CAS: 14856-91-8
OSN: 3265
ADR: 8,II