Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 124.57 EUR
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Vzorec: C₇H₄F₄O₃S
Mw: 244.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24842695
Číslo CAS: 1417220-63-3