Tlačiť
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 157.82 EUR
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
Mw: 269.072 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01937334
Číslo CAS: 56177-76-5