Tlačiť
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC450007-1G PC450007-5G
APOSPC450007-1GEA 33.13 EUR
APOSPC450007-1G APOSPC450007-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Vzorec: C₄H₇F₃N₂O
Mw: 156.106 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09944516
Číslo CAS: 359821-38-8