Tlačiť
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: {3-[(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoroprop-2-yl)oxy]prop-1-yl}trichlorosilane, Perfluoroisopropyl 3-(trichlorosilyl)propyl ether
PC4497-25G PC4497-5G
APOSPC4497-25GEA 0 EUR
APOSPC4497-25G APOSPC4497-5G
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Vzorec: C₆H₆Cl₃F₇OSi
Teplota varu: 85…87 °C (35 mm Hg)
Hustota: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045135
Číslo CAS: 15538-93-9
OSN: 2987
ADR: 8,II