Tlačiť
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 318.05 EUR
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
Mw: 496.14 g/mol
Teplota tavenia: 235…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458095
Číslo CAS: 1210389-46-0